Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Tris-EDTA (TE) Lösung ist ein steriles Reagenz für die DNA-Reinigung und -Lagerung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Thermo Scientific Pierce Tris-EDTA (TE) Lösung ist ein steriler Puffer (pH 8,0). Dieser wird aus hochgereinigten Reagenzien hergestellt und ist frei von DNase-Aktivität für die DNA-Reinigung und -Lagerung.
Leistungsmerkmale:
- Hergestellt mit feinsten Chemikalien in speziell gereinigtem Wasser, das zur Entfernung von Partikeln, Salzen, gelösten Spurenmetallen, organischen Verbindungen und Mikroorganismen behandelt wird
- Autoklaviersterilisiert und frei von DNase-Kontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. |
| pH | pH 8 |
| Produkttyp | Tris/EDTA |
| Menge | 1 L |
| Form | Flüssig |