missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIEZO1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18498030
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18498030 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18498030 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP178446PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PIEZO1 Polyclonal antibody specifically detects PIEZO1 in Human, Mouse, Guinea Pig samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIEZO1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FAM38A, member A, membrane protein induced by beta-amyloid treatment, Mib, piezo-type mechanosensitive ion channel component 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human PIEZO1 protein (between residues 950-1000) [UniProt Q92508]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9780
Zielspezies Human, Mouse, Guinea Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.