Learn More
Pigmentgelb 180, Technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30422765
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422765 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP43780010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pigment Yellow 180
CAS 77804-81-0
Summenformel C36H32N10O8
Menge 10 g
Synonym 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-butanamide, BY 2000GT, C.I. 21290, C.I. PY 180, C.I. Pigment Yellow 180, CFY 313-2, Chromofine Yellow 313-2, Chromofine Yellow 6280JC, Diaplast Fast Yellow HG, Fast Yellow HG, Hansa Brilliant Yellow 5GYC4, Hostaperm Yellow HG, Liojet Yellow, Novoperm P-HG, Novoperm Yellow P-H 9, Novoperm Yellow P-HG, Novoperm Yellow P-HGVP 2066, PV Fast Yellow HG, PY 180, Pigment Yellow 180, Pigment Yellow JH-GT, Symuler Fast Yellow BY 2000GT, Toner Y HG, Toner Yellow HG, Toner Yellow HG-VP 2155, Yellow HG-AF, Yellow HG-AF LP 901, Yellow HG-AF-LP 901
InChI-Formel InChI=1S/C36H32N10O8/c1-19(47)31(33(49)37-21-11-13-23-27(17-21)41-35(51)39-23)45-43-25-7-3-5-9-29(25)53-15-16-54-30-10-6-4-8-26(30)44-46-32(20(2)48)34(50)38-22-12-14-24-28(18-22)42-36(52)40-24/h3-14,17-18,31-32H,15-16H2,1-2H3,(H,37,49)(H,38,50)(H2,39,41,51)(H2,40,42,52)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(NC(C(C(C)=O)/N=N/C3=CC=CC=C3OCCOC4=C(/N=N/C(C(NC5=CC=C(NC(N6)=O)C6=C5)=O)C(C)=O)C=CC=C4)=O)C=C2)N1
IUPAC-Name 2-[(E)-[2-[2-[2-[(E)-[1,3-Dioxo-1-[(2-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-yl)amino]butan-2-yl]diazenyl]phenoxy]ethoxy]phenyl]diazenyl]-3-oxo-N-(2-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-yl)butanamid
Molekulargewicht (g/mol) 732.7
Formelmasse 732.2405