Learn More
PIGN Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559149
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15747011
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KVDDGVKEIV SMFNHFYGND GKTTFIFTSD HGMTDWGSHG AGHPSETLTP LVTWGAGIKY PQRVSAQQFD DAFLKEWRLE NWK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 87%.
PIGN Polyclonal antibody specifically detects PIGN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PIGN
Polyclonal
Unconjugated
PIGN
Gm20308; GPI ethanolamine phosphate transferase 1; MCAHS; MCAHS1; MCD4; MCD4 homolog; MDC4; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class N; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class N; phosphatidylinositol glycan, class N; phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class N protein; PIGN; PIG-N
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23556
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95427
PIGN
Recombinant protein corresponding to Human PIGN