missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIGX Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556134

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15714051

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MCSEIILRQE VLKDGFHRDL LIKVKFGESI EDLHTCRLLI KQDIPAGLYV DPYELASLRE RNITEAVMVS ENFDIEAPNY LSKESEVLIY ARRDSQCIDC FQAFLPVHCR YHRPHSEDGE ASIVVNNPDL LMFCD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 84%.

PIGX Polyclonal antibody specifically detects PIGX in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PIGX
Polyclonal
Unconjugated
PIGX
2010319C14Rik; GPI-mannosyltransferase subunit; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class X; phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class X; phosphatidylinositol glycan, class X; phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class X protein; PIGX; PIG-X
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54965
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TBF5
PIGX
Recombinant protein corresponding to Human PIGX
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only