Learn More
Invitrogen™ PIK3C2B (PI3 K-C2 beta) Rekombinantes humanes Protein
Die Klasse II PI3-Kinasen, einschließlich PIK3C2B, phosphorylieren die 3 Position von PI oder PI4P.
Marke:  Invitrogen™ PR9006A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468703
  • 1476.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Obwohl die Klasse-I-Kinasen nicht so gut untersucht wurden, wurden die Klasse-II-PI3-Enzyme mit verschiedenen, Rezpetor-vermittelten zellulären Prozessen wie Insulinsignalisierung, neuronalem Überleben und Wachstumsfaktor-Signalgebung verknüpft.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002637.2
Kinase-Assay
Gefroren
167.4 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Katalytisch
PI3 Kinasegruppe
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
PIK3C2B (PI3K-C2 beta)
Mensch
GST-Tag