Learn More
Invitrogen™ PIK3CG (p110 gamma) Recombinant Human Protein
PIK3CG (p110 gamma) is the sole class IB phosphatidylinositol 3-kinase family member.
1800.00 € - 13780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002640.2 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 2mM DTT, 10% Glycerol |
Molekulargewicht | 130.5kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438683
|
Invitrogen™
PR8641C |
100μg |
1800.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15448753
|
Invitrogen™
PV4787 |
1mg |
13780.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PIK3CG (p110 gamma), along with the class IA family members, generates the important second messenger PIP2. However, unlike the class IA enzymes which signal downstream of receptor tyrosine kinases, PIK3CG primarily signals downstream of GPCRs.
Spezifikation
NP_002640.2 | |
130.5kDa | |
RUO - research use only | |
PIK3CG (p110 gamma), PI3 Kinase gamma | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 2mM DTT, 10% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
PI3 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |