Learn More
PIK3R6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554689
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15732621
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PAAPVTDHTC LNVNVTEVVK SSNLAGKSFS TVTNTFRTNN IQIQSRDQRL LTLSLDKDDQ RTFRDVVRFE VAPCPEPCSG AQKSKAPWLN LHGQQEVEAI KAKPKP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 67%.
PIK3R6 Polyclonal antibody specifically detects PIK3R6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
PIK3R6
Polyclonal
Unconjugated
PIK3R6
BB220380; C17orf38; HsT41028; p84; p84 PI3K adapter protein; p84 PIKAP; p87 phosphoinositide 3-kinase gamma (PI3Kg) adapter protein; p87 phosphoinositide 3-kinase gamma adapter; p87 PI3K adapter protein; p87(PIKAP); p87PIKAP; Phosphoinositide 3-kinase gamma adapter protein of 87 kDa; Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 6; phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 6; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 6; PI3Kgamma adapter protein of 87 kDa; PIK3R6; RGD1560850
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
146850
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5UE93
PIK3R6
Recombinant protein corresponding to Human PIK3R6