Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Thermo Scientific™ Piko-PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko* Thermocycler.
118.00 € - 441.00 €
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
Produktlinie | Piko™ |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10036339
|
Thermo Scientific™
SPL0240 |
Transparent | 24 |
441.00 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15276207
|
Thermo Scientific™
SPL024050 |
Transparent | 24 |
118.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko Thermocycler.
Piko-PCR-Platten sind auch flexible Alternativen für herkömmliche Mikrotiterplatten. Vier Platten, jeweils in der Größe eines Objektträgers, lassen sich in einen festen Rahmen einsetzen (und auch wieder entnehmen) und erreichen so die Größe einer standardmäßigen 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatte. Dieses Format ermöglicht die Kombination mehrerer Probenquellen in einem einzigen PCR-Durchlauf oder die Verarbeitung nach der PCR.- Wanddicke entspricht der Hälfte der Wanddicke konventioneller dünnwandiger Röhrchen
- Flexibles Format spart Kosten und verringert Abfall
- Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten und Plattformen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Well-Abstand und Größe entsprechen den branchenüblichen Abmessungen(ANSI)
- Erhältlich in transparent und in weiß
Empfohlen für:
PCR, Fast PCR, Hochleistungs-PCR
Spezifikation
Kein Barcode | |
Piko™ | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
Flaches Profil |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Transparent | |
Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System | |
24 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.