Learn More
Tocris Bioscience™ PIM-1 Inhibitor 2
Pim-1 kinase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 358950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413254
  • 573.41 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent Pim-1 kinase inhibitor (K i = 91 nM).
Spezifikation
Spezifikation
PIM-1 Inhibitor 2
>98
50mg
PIM-1 Inhibitor 2
322.75