missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIN4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA551206

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15685125

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total PIN4 protein.

PIN4 Polyclonal antibody specifically detects PIN4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PIN4
Polyclonal
Unconjugated
Pin4
2410002I22Rik; EPVH; eukaryotic parvulin homolog; hEPVH; hPar14; hPar17; MGC138486; Par14; Par17; parvulin; parvulin-14; Parvulin-17; peptidyl-prolyl cis/trans isomerase EPVH; peptidylprolyl cis/trans isomerase NIMA-interacting, 4; peptidylprolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 4; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 4; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Pin4; PIN4; PPIase Pin4; protein (peptidyl-prolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting, 4 (parvulin); protein (peptidylprolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting, 4 (parvulin); rotamase PIN4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5303
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9Y237
Pin4
Full length fusion protein of human PIN4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote