Learn More
Pinacon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-185036
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
76-09-5
C6H14O2
118.18
MFCD00004462
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
6425
2,3-Dimethylbutan-2,3-Diol
CC(C)(C(C)(C)O)O
76-09-5
C6H14O2
118.18
MFCD00004462
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
6425
2,3-Dimethylbutan-2,3-Diol
CC(C)(C(C)(C)O)O
Pinacol, 99 %, C6H14O2, CAS-Nummer 76-09-5, Pinacon, Pinacol, UNII-527qe7i5co, Tetramethylethylenglycol, 2,3-dimethyl-2,3-Butandiol, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutan, 1,1,2-Tetramethylethylenglycol, 2,3-Butandiol, 2,3-Dimethyl, 2,3-Dihydroxy-2,3-Dimethylbutan, 2,3-Dimethyl-Butan-2,3-diol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pinacol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 40.0°C to 43.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2COHCOH(CH3)2
Menge 100 g
Beilstein 01,487
Merck Index 15,755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pinacol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.