missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals Pinin Antibody (2B4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18308999 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18308999 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18308999 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00005411M01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pinin Monoclonal antibody specifically detects Pinin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antigen Pinin
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_002678
Gen-Alias 140 kDa nuclear and cell adhesion-related phosphoprotein, Desmosome-associated protein, Domain-rich serine protein, DRS protein, DRSP, DRSSR-like protein, Melanoma metastasis clone A protein, MEMA, neutrophil protein, Nuclear protein SDK3, pinin, pinin, desmosome associated protein, SDK3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PNN (NP_002678, 201 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. AKQTELRLLEQKVELAQLQEEWNEHNAKIIKYIRTKTKPHLFYIPGRMCPATQKLIEESQRKMNALFEGRRIEFAEQINKMEARPRRQSMKEKEHQVVRN
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5411
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.