missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pinin Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18547072 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18547072 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18547072 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10055315H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Pinin Polyclonal antibody specifically detects Pinin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pinin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 140 kDa nuclear and cell adhesion-related phosphoprotein, Desmosome-associated protein, Domain-rich serine protein, DRS protein, DRSP, DRSSR-like protein, Melanoma metastasis clone A protein, MEMA, neutrophil protein, Nuclear protein SDK3, pinin, pinin, desmosome associated protein, SDK3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 667 and the C-terminus (residue 717) of human Pinin, desmosome associated protein using the numbering given in entry NP_002678.2 (GeneID 5411).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5411
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.