missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PINX1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18264421 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18264421 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18264421 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP146134

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

PINX1 Polyclonal specifically detects PINX1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PINX1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_060354.4
Gen-Alias FLJ20565, hepatocellular carcinoma-related putative tumor suppressor, Liver-related putative tumor suppressor, LPTLPinX1, LPTS67-11-3 protein, MGC8850, PIN2 interacting protein 1, PIN2/TERF1 interacting, telomerase inhibitor 1, PIN2/TERF1-interacting telomerase inhibitor 1, PIN2-interacting protein 1, Pin2-interacting protein X1, Protein 67-11-3, TRF1-interacting protein 1
Gensymbole PINX1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-ESYLQPKAKRHTE corresponding to internal region according to NP_060354.4.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54984
Testspezifität This antibody recognizes and epitope within the internal region.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.