Learn More
Brady™ Pipemarker App (CLP-Rollform) for Brady Workstation
Beschreibung
- For Use With (Equipment): BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP71, IP Series, J2000, J4000, J5000, i3300, S3000, GlobalMark 2 Multicolor
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Software |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Label Printers |
| Format | E-Mail mit Aktivierungscode |
| Sprachen | Bulgarisch;Chinesisch (vereinfacht);Chinesisch (traditionell);Kroatisch;Tschechisch;Dänisch;Niederländisch;Englisch (US);Estnisch;Finnisch;Französisch;Deutsch;Ungarisch;Italienisch;Japanisch;Koreanisch;Norwegisch;Polnisch;Portugiesisch;Rumänisch;Russisch;Slowakisch;Slowenisch;Spanisch (Mexiko);Spanisch;Schwedisch;Türkisch;Vietnamesisch |
| Softwaretyp | Sign and Label Design Software |
| Alternate Part Number | BWS-RLF-EM |