missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pipendoxifene, TRC

Artikelnummer. 30424372
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424372 10 mg 10 Milligramm
30422959 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30424372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP47985010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 198480-55-6
Summenformel C29 H32 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 456.58
Synonym 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-1H-indol-5-ol, ERA 923
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methyl]indol-5-ol
SMILES Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pipendoxifene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H32N2O3/c1-21-27-19-25(33)11-14-28(27)31(29(21)23-7-9-24(32)10-8-23)20-22-5-12-26(13-6-22)34-18-17-30-15-3-2-4-16-30/h5-14,19,32-33H,2-4,15-18,20H2,1H3
Formelmasse 456.2413
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.