Learn More
Piperacillin Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30414978
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414978 500 mg -
30412475 250 mg -
30412854 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP480065500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65700-41-6
Summenformel C24 H29 N5 O7 S
Molekulargewicht (g/mol) 531.58
Synonym Methyl (2S,5R,6R)-6-((R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
IUPAC-Name methyl (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)OC)c4ccccc4)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperacillin Methyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H29N5O7S/c1-5-27-11-12-28(20(33)19(27)32)23(35)26-14(13-9-7-6-8-10-13)17(30)25-15-18(31)29-16(22(34)36-4)24(2,3)37-21(15)29/h6-10,14-16,21H,5,11-12H2,1-4H3,(H,25,30)(H,26,35)/t14-,15-,16+,21-/m1/s1
Formelmasse 531.1788