Learn More
Piperacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals ™
Catalog Number p-4405200
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
59703-84-3
C23H26N5NaO7S
539.54
MFCD00917471
WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
Natrium-Piperacillin, Pipracil
23666879
CHEBI:8233
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
59703-84-3
C23H26N5NaO7S
539.54
MFCD00917471
WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
Natrium-Piperacillin, Pipracil
23666879
CHEBI:8233
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Chemischer Name oder Material Piperacillinnatriumsalz
Typ Piperacillinnatriumsalz
Physikalische Form Kristallpulver
IUPAC-Name sodium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Formelmasse 539.5
Farbe Weiß
Menge 1 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • piperacillin sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pipperacillin sodiumsalt