Learn More
Piperazin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15214634 10 kg -
10785611 100 g -
10605572 500 g 500 Gramm
10115493 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15214634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131290100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-85-0
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00005953
InChI-Schlüssel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-Name Piperazin
SMILES C1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine
Namenshinweis anhydrous, 99%
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 146.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 10 kg
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Merck Index 15,7576
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalline Flocken