Learn More
Piperazin, wasserfrei, 99 %
Artikelnummer. 11467317
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467317 2.5 kg 2500 Gramm
11447317 100 g -
11457317 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15049.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86,14 g/mol
Piperazin dient als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Polymere, Farbstoffe, Korrosionsschutzmittel, Kautschukbeschleuniger und Tenside. Es wird als Rohstoff bei der Herstellung von Kunststoffen, Polyamidharzen, Urethan und Bremsflüssigkeit eingesetzt. Es wird auch für Kohlendioxid- und Schwefelwasserstoffgaswaschmedien verwendet. Darüber hinaus dient es als Epoxidhärter.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Piperazin dient als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Polymere, Farbstoffe, Korrosionsschutzmittel, Kautschukbeschleuniger und Tenside. Es wird als Rohstoff bei der Herstellung von Kunststoffen, Polyamidharzen, Urethan und Bremsflüssigkeit eingesetzt. Es wird auch für Kohlendioxid- und Schwefelwasserstoffgaswaschmedien verwendet. Darüber hinaus dient es als Epoxidhärter.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform, Glycerin, Glykol und Alkohol. Schwer löslich in Benzol und Heptan. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-85-0
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00005953
InChI-Schlüssel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-Name Piperazin
SMILES C1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 108°C to 113°C
Dichte 1.11
Siedepunkt 146°C to 148°C
Flammpunkt 88°C
Menge 2.5 kg
UN-Nummer UN2579
Beilstein 102555
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,7464
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke