Learn More
Piperazin-d8-Nt-BOC, CDN
Artikelnummer. 30309114
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309114 0.25 g 0.25 Gramm
30309727 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309114 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND67140.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-piperazine-d8
CAS 1126621-86-0
Summenformel C9 2H8 H10 N2 O2
Menge 0.25 g
Synonym 1-Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-piperazine-d8
InChI-Formel InChI=1 S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2,7D2
SMILES [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name tert-Butyl-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 194.3
Formelmasse 194.187 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity