Learn More
Piperazin-d8-Trifluoressigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30427669
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427669 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30427669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP480103100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 1246815-61-1
Summenformel C8H4D8F6N2O4
Menge 100 mg
Synonym Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Ascarex D-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Diethylenediamine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dihydro Pip Wormer-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dowzene DHC-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Piperazinium-d8 Trifluoroacetic Acid Salt
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H].OC(=O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 322.23