Learn More
Piperazin-d8-Trifluoressigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30415617
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415617 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30415617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP48010310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 1246815-61-1
Summenformel C8H4D8F6N2O4
Menge 10 mg
Synonym Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Ascarex D-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Diethylenediamine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dihydro Pip Wormer-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dowzene DHC-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Piperazinium-d8 Trifluoroacetic Acid Salt
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H].OC(=O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 322.23