Learn More
Piperidino(4-piperidinyl)methanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperidino(4-piperidinyl)methanone |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 4-(Piperidin-1-carbonyl)piperidin-1-ium |
Formelmasse | 196.29 |
Reinheit (%) | 97% |