Learn More
SymLine™ Rohre
Artikelnummer. 14776901
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
14776901 300 mm 1 Stück
14786901 900 mm -
17874154 1000 mm 1 Stück
14796901 1200 mm 1 Stück
17894154 2000 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 14776901
Marke: SymLine™ 106435
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das SymLine-Rohrsystem stellt die Verbindung zur zentralen Sammelstelle her. Stellen Sie den Sammelbehälter/Kanister dort auf, wo Sie ihn haben wollen: Das Rohrsystem lässt sich exakt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren!
  • Gerade Rohre sind in Standardlängen von 300 mm, 900 mm und 1.200 mm erhältlich.
  • Abgewinkelte Rohre sind in den weiteren Längen 150 mm und 500 mm erhältlich
  • Eine breite Palette an Verbindungsstücken, Abzweigungen und Verteilern ermöglicht es, das Rohrsystem genau an die Bedingungen in Ihrem Labor anzupassen.
  • Spezifikation
    Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
    Länge (metrisch) 300 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verbindung von Rohren mit einem Außendurchmesser von 32 mm
    Zur Verwendung mit (Geräte) Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung
    Material HDPE
    Produkttyp Verbindungsrohr