Learn More
PIPES, Sesquisodium Natriumsalz, Fisher BioReagents
Catalog Number p-27672
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
100037-69-2
C16H33N4Na3O12S4
670.665
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
3086462
Trinatrium;2-[4-(2-Sulfoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat;2-[4-(2-Sulfonatoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
100037-69-2
C16H33N4Na3O12S4
670.665
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
3086462
Trinatrium;2-[4-(2-Sulfoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat;2-[4-(2-Sulfonatoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Häufig verwendetes Puffermedium
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 6.1 bis 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material PIPES, Sesquisodium Salt
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 6.5 to 7.1
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Formelmasse 670.68
Reinheit (%) ≥95%
Güte Molekularbiologie