Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen
Autoklavierbar oder mit gamma-Strahlen sterilisiert
Marke: Gilson™ F172213
198.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23279" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
- Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
- Standard- oder Filterspitzen
- Zur Verwendung mit 384-Well-Spitzen validiert F172211G, F172311G und F17511G
Spezifikation
0,1 bis 10 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
10,79 in. | |
Blister Nachfüllung | |
Pipetman™ Diamond™ |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
DSFL10 | |
Gammastrahlung | |
F172211G, F172311G, F17511G | |
Polypropylen |