Learn More
Fisherbrand™ Pipettenkonus für Accumax Pipettenregler
Artikelnummer. 15870043 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15870043 Rot 1 Stück
15840043 Blau 1 Stück
15850043 Grün 1 Stück
15860043 Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15870043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In verschiedenen Farben erhältlich.
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
  • Auswahl aus blau, rot, orange oder grün
Spezifikation
Farbe Rot
Typ Konus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Accumax Pipettierhilfe