Learn More
Fisherbrand™ Flip & Grip™ Grip Pipettenhalter
Aufhängbar unter einem Regal zur Vergrößerung des Arbeitsbereiches. Fisherbrand™ Flip & Grip Pipettenhalter eignen sich für 12 Einkanalpipetten oder eine Kombination aus 3 Ein- und 3 Mehrkanalpipetten.
111.00 € - 133.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Halter, Pipette |
---|---|
Menge | Je 1 |
Höhe (metrisch) | 187 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15291588
|
Fisherbrand™
|
Blau |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15380360
|
Fisherbrand™
|
Gelbgrün |
117.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15390360
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pipetten können in den Gummigriffen oder den Kolbenhaken eingehängt werden
- Für die meisten gängigen Marken
- Gummigriffe verhindern das Verkratzen der Pipette
- Drehbarer Halter für einfache Pipettenauswahl und -aufbewahrung
- Schwere Basis
- Befestigungsschraube für Unterbodenoption enthalten
Spezifikation
Halter, Pipette | |
Je 1 | |
187 mm |