Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettendüsen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipetten |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Macro Pipette mit 100 bis 5000 μl |
| Menge | 2/Karton |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |