missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotool™ Pipettier-Vorratsgefäße
Marke: Biotool™ BT.B3135
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69300kg
Beschreibung
Reservoir zum einfachen Pipettieren unterschiedlicher Reagenzien mit Mehrkanalpipetten. Passend für alle 8 und 12 Kanalpipetten. Die Distanz zwischen den Kompartimenten entspricht der Well-to Well-Distanz von 96er-Platten. Jedes Kompartiment fasst maximal 5ml Volumen. Aus Polypropylen, temperaturstabil von -80 bis 121°CBeschreibung: Steril, einzeln verpackt, mit Deckel
Spezifikation
5 ml | |
Sterile | |
20/Packung |
Plastic | |
Pipettier-Vorratsgefäß |