Learn More
Hamilton™ X11520 CO-RE 300μl Tips without Filters, stacked
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem CO-RE 384 Sondenkopf
- Die feine, dünne Spitze erleichtert die Dosierung von Mikrovolumen
- Kapazitive LLD (cLLD) mit der leitfähigen Ausführung (schwarz)
- Prozesssicherheit durch kontrollierte Luftverdrängung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO-RE 384 Probe Head |