Learn More
Fisherbrand™ PIPETTOR TIPMULTITRAY 10 X 96 PP NON-STERILE 1
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Blaue Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Naturfarben | |
Gestell | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
MultiTray |