Learn More
Eppendorf™ Pipettenspitzen-Set
Optimal auf Eppendorf Pipetten abgestimmt gemäß EN ISO 8655
51.00 € - 72.60 €
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10380792
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073266
Gelb 2 bis 200 μl 52.30 €
480 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 17
Zum Warenkorb hinzufügen
10496261
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073282
Orange 20 bis 300 μl 52.30 €
480 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10390792
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073304
Blau 50 bis 1000 μl 55.65 €
480 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 56
Zum Warenkorb hinzufügen
10406271
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073320
Grün 50 bis 1250 μl 72.60 €
480 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10197191
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073347
Rot 500 bis 2500 μl 51.00 €
240 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10619331
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030073207
Anthrazit 0.1 bis 10 μl 58.95 €
480 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kontaminationsfreie Überführung der Nachfülleinsätze in die Nachfüllbox (epT.I.P.S.™ Box) mit Kunststoffabdeckungen
  • Gestelle können autoklaviert werden.
  • Auch in PCR-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren, verfügbar
  • 0.1 bis 10 μl- und 2 bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.