Learn More
Kartell™ Sterile-Filtertips, 1-200μl, im Rack, für Gilson, μL
Aus Polypropylen. Die Kartell™ sterilen Filterspitzen sind mit Gammastrahlung sterilisiert und für die Verwendung in der Molekularbiologie, mit Zellkulturen, in der Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie konzipiert. Die hydrophoben PE-Filter bilden eine Barriere gegen Aerosolkontamination.
Marke:  Kartell™ 0962900
16.51 EUR gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10010822
  • 237.00 € / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
  • DNA-frei, RNA-frei, cadmium- und pyrogenfrei
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Kompatibilität: Kartell™, PL200, Gilson™, Eppendorf™, Socorex™, Biohit™, Nichiryo™, Brand™, Hamilton™