missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PIPOX Monoclonal Antibody (3D1)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15599042
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15599042 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15599042 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA521892

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: IGDVQILSSF VRDHLPDLKP EPAVIESCMY TNTPDEQFIL DRHPKYDNIV IGAGFSGHGF KLAPVVGKIL YELSMKLTPS YDLAPFRISR FPG.

Metabolizes sarcosine, L-pipecolic acid and L-proline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIPOX
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3D1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen Pipox
Gen-Zugriffsnummer Q9P0Z9
Gen-Alias L-pipecolate oxidase; L-pipecolic acid oxidase; LPIPOX; Peroxisomal sarcosine oxidase; pipecolic acid and sarcosine oxidase; pipecolic acid oxidase; PIPOX; Pso
Gensymbole Pipox
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PIPOX (AAH27622.1, 292 a.a. ~ 384 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51268
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.