missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirlindole mesylate, Tocris Bioscience™

MAO-A inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 72450

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417903

  • 671.97 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A highly selective reversible inhibitor of monoamine oxidase type A.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

207572-66-5
322.423
2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-8-methyl-1H-pyrazino[3,2,1-j,k]carbazole mesylate
CC1=CC2=C(C=C1)N3CCNC4C3=C2CCC4.CS(=O)(=O)O
C16H22N2O3S
PVUYTBQAVAYLDE-BTQNPOSSSA-N
124080994

Spezifikation

Pirlindole mesylate
207572-66-5
2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-8-methyl-1H-pyrazino[3,2,1-j,k]carbazole mesylate
CC1=CC2=C(C=C1)N3CCNC4C3=C2CCC4.CS(=O)(=O)O
124080994
>98%
50mg
C16H22N2O3S
PVUYTBQAVAYLDE-BTQNPOSSSA-N
322.423
322.42
Videos