missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PISD Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556633

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15754541

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KNCEVEQVKG VTYSLESFLG PRMCTEDLPF PPAASCDSFK NQLVTREGNE LYHCVIYLAP GDYHCFHSPT DWTVSHRRHF PGSLMSVNPG MARWI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 96%.

PISD Polyclonal antibody specifically detects PISD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

PISD
Polyclonal
Unconjugated
PISD
9030221M09Rik; DJ858B16; dJ858B16.2; DKFZp566G2246; phosphatidylserine decarboxylase; Phosphatidylserine decarboxylase alpha chain; Phosphatidylserine decarboxylase beta chain; phosphatidylserine decarboxylase proenzyme; phosphatidylserine decarboxylase proenzyme, mitochondrial; phosphatidylserine decarboxylase proenzyme; phosphatidylserine decarboxylase proenzyme, mitochondrial; Pisd; PSD; PSDC; PSSC
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23761
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UG56
PISD
Recombinant protein corresponding to Human PISD
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only