missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PITPNM2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA552034

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15719990

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: SVVSMQDNDL LSPGILMNAA HCCGGGGGGG GGGGSSGGGG SSGGSSLESS RHLSRSNVDI PRSNGTEDPK RQLPRKRSDS STYELDTIQQ HQAFLSSLHA SVLRTEPCSR HSSSST Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 79%.

PITPNM2 Polyclonal antibody specifically detects PITPNM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

PITPNM2
Polyclonal
Unconjugated
PITPNM2
KIAA1457; Membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 2; NIR3; NIR-3; phosphatidylinositol transfer protein membrane associated 2; phosphatidylinositol transfer protein, membrane associated 2; phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 2; PITPnm 2; PITPNM2; Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 3; RDGB2; RDGBA2; retinal degeneration B alpha 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57605
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BZ72
PITPNM2
Recombinant protein corresponding to Human PITPNM2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only