Learn More
PITPNM2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551929
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15769880
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PKDITKWSSN DLMDKIESPE PEDTQDGLYR QGAPEFRVAS SVEQLNIIED EVSQPLAAPP SKIHVLLLVL HGGTILDTGA GDPSSKKGDA NTIANVFDTV MRVHYPSALG RLAIRLVPCP PVCSDAFALV SN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 86%.
PITPNM2 Polyclonal antibody specifically detects PITPNM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
PITPNM2
Polyclonal
Unconjugated
PITPNM2
KIAA1457; Membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 2; NIR3; NIR-3; phosphatidylinositol transfer protein membrane associated 2; phosphatidylinositol transfer protein, membrane associated 2; phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 2; PITPnm 2; PITPNM2; Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 3; RDGB2; RDGBA2; retinal degeneration B alpha 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57605
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BZ72
PITPNM2
Recombinant protein corresponding to Human PITPNM2