missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIWIL4 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18687318 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18687318 25 μL 25 Mikroliter
18614399 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18687318 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP24925825ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PIWIL4 Polyclonal antibody specifically detects PIWIL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIWIL4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias DKFZp686P01248, FLJ36156, HIWI2MIWI2, Miwi2, PIWI, piwi-like 4 (Drosophila), piwi-like protein 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GRARVKARGIARSPSATEVGRIQASPLPRSVDLSNNEASSSNGFLGTSRISTNDKYGISSGDAGSTFMERGVKNKQDFMDLSICTREKLAHVRNCKTGS
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 143689
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.