Learn More
PLA2G4F Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721122
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LVNRTFRTHL APGVERQTAE EKAFGDFVIN RPDTPYGMMN FTYEPQDFYR LVALSRYNVL NNVETLKCAL QLALDRHQAR ERA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 42%.
Calcium-dependent phospholipase A2 that selectively hydrolyzes glycerophospholipids in the sn-2 position. Has higher enzyme activity for phosphatidylethanolamine than phosphatidylcholine.
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G4F
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G4F
3.1.1.4; 4732472I07Rik; cPLA2-zeta; cytosolic phospholipase A2 zeta; Gm647; Phospholipase A2 group IVF; phospholipase A2, group IVF; Pla2g4f; PLA2G4FZ; Pla2zeta
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
255189
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q68DD2
PLA2G4F
Recombinant protein corresponding to Human PLA2G4F