Learn More
PLA2G6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550637
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15664565
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total PLA2G6 protein.
PLA2G6 Polyclonal antibody specifically detects PLA2G6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G6
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G6
85 kDa calcium-independent phospholipase A2; 85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2; BB112799; CaI-PLA2; Group VI phospholipase A2; GVI; GVI PLA2; INAD1; intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 beta; iPLA(2)beta; iPLA2; iPLA2beta; iPLA2-beta; IPLA2-VIA; NBIA2; NBIA2A; NBIA2B; neurodegeneration with brain iron accumulation 2; PARK14; patatin-like phospholipase domain-containing protein 9; phospholipase A2 group VI; phospholipase A2, group VI; phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent); PLA2; PLA2G6; PLPLA9; PNPLA9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
360426, 53357, 8398
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O60733, P97570, P97819
PLA2G6
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent)
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat