missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2R1 Antibody (CL0474) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30526740 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30526740 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30526740 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343909MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PLA2R1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0474
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q13018, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22925
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.