Learn More
PLAA Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5C10G9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PLAA |
---|---|
Klon | 5C10G9 |
Konzentration | 1.36 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887275
|
Proteintech
60244-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877275
|
Proteintech
60244-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Phospholipase A-2-activating protein (PLAA), also named PLAP, can interact with ubiquitin and is involved in the maintece of ubiquitin levels. PLAA contains multiple consensus domains including WD repeats, PFU domain and PUL domain. Although the function of PLAA remains unclear, ubiquitin binding of PLAA might be the central role that connects ubiquitination and degradation in ERAD. Recent finding revealed that PLAA served as a novel nociceptive mediator after incision, and its expression level is regulated by miR-203.Spezifikation
PLAA | |
1.36 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DOA1, PLA2P, PLAA, PLAP | |
Plaa | |
IgG1 | |
Protein A | |
Antibody |
5C10G9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P27612, P54319, Q9Y263 | |
116645, 18786, 9373 | |
PLAA Fusion Protein Ag3224 | |
Primary | |
-20°C | |
PLAA |