Learn More
Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28 € - 451.00 €
Spezifikation
Antigen | Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 |
---|---|
Klon | 8B6.18 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Konjugat | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konjugat | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12670547
|
Epredia
MS-208-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
352.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12660547
|
Epredia
MS-208-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
396.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12650547
|
Epredia
MS-208-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12620547
|
Epredia
MS-208-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12630547
|
Epredia
MS-208-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12680547
|
Epredia
MS-208-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 8B6.18
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- ELISA
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
HEp-2 cells expressing Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) | |
Primary |
8B6.18 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |