missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) Rabbit Monoclonal Antibody,
Placental Alk. Phosphatase (PLAP), Rabbit Monoclonal Ab is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal abs are more sensitive and specific than other available markers.
164.00 € - 615.00 €
Spezifikation
Antigen | Placental Alk Phosphatase (PLAP) |
---|---|
Klon | SP15 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12653737
|
Epredia™
RM-9115-S0 |
100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12693737
|
Epredia™
RM-9115-S1 |
500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12643737
|
Epredia™
RM-9115-S |
1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12613737
|
Epredia™
RM-9115-R7 |
7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12623737
|
Epredia™
RM-9115-RQ |
12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Reacts with a membrane-bound isoenzyme (Regan and Nagao type) of Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) occurring in the placenta during the 3rd trimester of gestation. This antibody is highly specific to PLAP and shows no cross-reaction with other isoenzymes of alkaline phosphatases. It is useful in the identification of testicular germ cell tumors. Unlike germ cell tumors, PLAP-positive somatic cell tumors uniformly express epithelial membrane antigen (EMA).Host Species: Rabbit
Clone: SP15
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein encoding human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta or seminoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Placental Alk Phosphatase (PLAP) | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant protein encoding human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) |
SP15 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |