Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Sorgt für eine gleichmäßige Rührbewegung. Die Fisherbrand™ Einfachen PTFE-Rührstäbchen erzeugen größere Verwirbelungen als zylindrische Rührstäbe.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 10685751
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
  • Autoklavierbar