Learn More
Fisherbrand™ Einfache PTFE-Magnet-Rührstäbchen
Sorgt für eine gleichmäßige Rührbewegung. Die Fisherbrand™ Einfachen PTFE-Rührstäbchen erzeugen größere Verwirbelungen als zylindrische Rührstäbe.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Liefert stärkere Verwirbelung als zylindrische Rührstäbe
- Autoklavierbar